Imprimer
2-Bromo-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR400707-1G OR400707-250MG OR400707-5G
APOSOR400707-1GEA 469 EUR
APOSOR400707-1G APOSOR400707-250MG APOSOR400707-5G
2-Bromo-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃BrClNO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06254509
Numéro CAS: 98130-55-3