Imprimer
3-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR400701-1G OR400701-250MG OR400701-5G
APOSOR400701-1GEA 400 EUR
APOSOR400701-1G APOSOR400701-250MG APOSOR400701-5G
3-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
3-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃BrClNO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18392272
Numéro CAS: 1261671-62-8
UN: 3261
ADR: 8,III