Imprimer
4-Bromo-2-iodo-6-nitroanisole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400691-1G OR400691-5G
APOSOR400691-1GEA 183 EUR
APOSOR400691-1G APOSOR400691-5G
4-Bromo-2-iodo-6-nitroanisole
4-Bromo-2-iodo-6-nitroanisole
Formule: C₇H₅BrINO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28898061
Numéro CAS: 1935459-09-8