Imprimer
3-Methoxy-2-nitroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400682-1G OR400682-5G OR400682-25G
APOSOR400682-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400682-1G APOSOR400682-5G APOSOR400682-25G
3-Methoxy-2-nitroaniline
3-Methoxy-2-nitroaniline
Formule: C₇H₈N₂O₃
Point de fusion: 121…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18324417
Numéro CAS: 16554-47-5