Imprimer
3-Bromo-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR400681-1G OR400681-250MG OR400681-5G
APOSOR400681-1GEA 464 EUR
APOSOR400681-1G APOSOR400681-250MG APOSOR400681-5G
3-Bromo-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
3-Bromo-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃BrClNO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12197192
Numéro CAS: 1181458-26-3
UN: 3261
ADR: 8,III