Imprimer
7-Bromo-5-iodo-1,3-benzoxazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400680-100MG OR400680-1G
APOSOR400680-100MGEA 128 EUR
APOSOR400680-100MG APOSOR400680-1G
7-Bromo-5-iodo-1,3-benzoxazole
7-Bromo-5-iodo-1,3-benzoxazole
Formule: C₇H₃BrINO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28515360
Numéro CAS: 1845689-86-2