Imprimer
2-Bromo-3-chloroiodobenzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-2-chloro-6-iodobenzene
OR400668-250MG OR400668-1G
APOSOR400668-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR400668-250MG APOSOR400668-1G
2-Bromo-3-chloroiodobenzene 95%
2-Bromo-3-chloroiodobenzene
Formule: C₆H₃BrClI
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28397823
Numéro CAS: 1369793-66-7