Imprimer
4’-Bromo-3’-methylacetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(4-Bromo-3-methylphenyl)ethanone
OR400663-1G OR400663-5G
APOSOR400663-1GEA 26.1 EUR
APOSOR400663-1G APOSOR400663-5G
4’-Bromo-3’-methylacetophenone
4’-Bromo-3’-methylacetophenone
Formule: C₉H₉BrO
Poids moléculaire: 213.071 g/mol
Point de fusion: 31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045017
Numéro CAS: 37074-40-1