2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzoic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₅BrClNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00839522 Numéro CAS: 58026-21-4 |