Imprimer
5-Bromo-3-chloroisatoic anhydride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR400648-1G OR400648-250MG
APOSOR400648-1GEA 0 EUR
APOSOR400648-1G APOSOR400648-250MG
5-Bromo-3-chloroisatoic anhydride
5-Bromo-3-chloroisatoic anhydride
Formule: C₈H₃BrClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11899542
Numéro CAS: 1006619-82-4