Imprimer
4-Iodo-3-methoxybenzyl alcohol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400639-1G OR400639-250MG
APOSOR400639-1GEA 406 EUR
APOSOR400639-1G APOSOR400639-250MG
4-Iodo-3-methoxybenzyl alcohol 95%
4-Iodo-3-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₉IO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909621
Numéro CAS: 244257-61-2