5-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(5-Bromo-2-nitrophenyl)methanol
Formule:
C₇H₆BrNO₃ Poids moléculaire: 232.031 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11848688 Numéro CAS: 1241894-37-0 |