Imprimer
4-Bromo-2-iodo-6-nitrophenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400632-1G OR400632-250MG OR400632-5G
APOSOR400632-1GEA 313 EUR
APOSOR400632-1G APOSOR400632-250MG APOSOR400632-5G
4-Bromo-2-iodo-6-nitrophenol
Formule: C₆H₃BrINO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28397822
Numéro CAS: 58349-02-3