Imprimer
4-Iodo-3-methoxybenzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR400628-1G OR400628-250MG OR400628-5G
APOSOR400628-1GEA 133 EUR
APOSOR400628-1G APOSOR400628-250MG APOSOR400628-5G
4-Iodo-3-methoxybenzaldehyde 95%
4-Iodo-3-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₇IO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847312
Numéro CAS: 121404-83-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III