Imprimer
4-(Dimethylamino)benzyl bromide hydrobromide, tech
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR400627-1G OR400627-250MG
APOSOR400627-1GEA 522 EUR
APOSOR400627-1G APOSOR400627-250MG
4-(Dimethylamino)benzyl bromide hydrobromide, tech
4-(Dimethylamino)benzyl bromide hydrobromide
Formule: C₉H₁₂BrN·BrH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13195837
Numéro CAS: 1116572-69-0
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II