2-Bromo-3-nitroaniline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₅BrN₂O₂ Poids moléculaire: 217.02 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12923157 Numéro CAS: 35757-20-1 UN: 2811 ADR: 6.1 III |