Imprimer
Methyl 4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 4-bromo-3-(bromomethyl)benzoate
OR400600-1G OR400600-250MG OR400600-5G
APOSOR400600-1GEA 132 EUR
APOSOR400600-1G APOSOR400600-250MG APOSOR400600-5G
Methyl 4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoate
Methyl 4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoate
Formule: C₉H₈Br₂O₂
Poids moléculaire: 307.967 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11858300
Numéro CAS: 142031-67-2