Imprimer
4-Bromo-N,3-dimethyl-N-methoxybenzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-N-methoxy-N,3-dimethylbenzamide
OR400581-1G OR400581-5G
APOSOR400581-1GEA 464 EUR
APOSOR400581-1G APOSOR400581-5G
4-Bromo-N,3-dimethyl-N-methoxybenzamide
4-Bromo-N,3-dimethyl-N-methoxybenzamide
Formule: C₁₀H₁₂BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26802226
Numéro CAS: 170230-01-0