Imprimer
4-Bromo-5-methoxy-2-nitroaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400540-1G OR400540-5G
APOSOR400540-1GEA 91.5 EUR
APOSOR400540-1G APOSOR400540-5G
4-Bromo-5-methoxy-2-nitroaniline 98%
4-Bromo-5-methoxy-2-nitroaniline
Formule: C₇H₇BrN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13659425
Numéro CAS: 173312-36-2