Imprimer
Methyl 2-bromo-3-iodobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400525-1G OR400525-5G OR400525-25G
APOSOR400525-1GEA 78.3 EUR
APOSOR400525-1G APOSOR400525-5G APOSOR400525-25G
Methyl 2-bromo-3-iodobenzoate
Methyl 2-bromo-3-iodobenzoate
Formule: C₈H₆BrIO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11520418
Numéro CAS: 1261797-04-9