Imprimer
2-Bromo-3-nitrobenzyl alcohol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400519-1G OR400519-250MG OR400519-5G
APOSOR400519-1GEA 281 EUR
APOSOR400519-1G APOSOR400519-250MG APOSOR400519-5G
2-Bromo-3-nitrobenzyl alcohol 95%
2-Bromo-3-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrNO₃
Poids moléculaire: 232.031 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18392283
Numéro CAS: 90407-20-8