Imprimer
2-Bromo-3-iodobenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400518-250MG OR400518-1G OR400518-5G
APOSOR400518-250MGEA 190 EUR
APOSOR400518-250MG APOSOR400518-1G APOSOR400518-5G
2-Bromo-3-iodobenzaldehyde
2-Bromo-3-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrIO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11520407
Numéro CAS: 1261850-39-8