Imprimer

2-Bromo-3-iodobenzyl bromide

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

Synonyme(s): 2-Bromo-1-(bromomethyl)-3-iodobenzene

OR400517-5G OR400517-1G OR400517-250MG
APOSOR400517-5GEA 424 EUR
APOSOR400517-5G APOSOR400517-1G APOSOR400517-250MG
2-Bromo-3-iodobenzyl bromide
2-Bromo-3-iodobenzyl bromide
Formule: C₇H₅Br₂I
Poids moléculaire: 375.827 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025461
Numéro CAS: 1261649-03-9
UN: 3261
ADR: 8 III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR