2-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₆BrIO Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD11520410 Numéro CAS: 1261644-21-6 |