Imprimer
2-Bromo-3-chloroanisole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-1-chloro-3-methoxybenzene
OR400506-1G OR400506-250MG OR400506-5G
APOSOR400506-1GEA 29 EUR
APOSOR400506-1G APOSOR400506-250MG APOSOR400506-5G
2-Bromo-3-chloroanisole
2-Bromo-3-chloroanisole
Formule: C₇H₆BrClO
Poids moléculaire: 221.479 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18390300
Numéro CAS: 174913-08-7