Imprimer
5-Bromo-4-methoxyisatoic anhydride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400490-1G OR400490-250MG OR400490-5G
APOSOR400490-1GEA 662 EUR
APOSOR400490-1G APOSOR400490-250MG APOSOR400490-5G
5-Bromo-4-methoxyisatoic anhydride 95%
5-Bromo-4-methoxyisatoic anhydride
Formule: C₉H₆BrNO₄
Poids moléculaire: 272.052 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23708526
Numéro CAS: 1427368-55-5