Imprimer
4-(Benzyloxy)benzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(Benzyloxy)-4-(bromomethyl)benzene
OR400483-1G OR400483-250MG
APOSOR400483-1GEA 342 EUR
APOSOR400483-1G APOSOR400483-250MG
4-(Benzyloxy)benzyl bromide
4-(Benzyloxy)benzyl bromide
Formule: C₁₄H₁₃BrO
Poids moléculaire: 277.156 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368336
Numéro CAS: 5544-60-5