Imprimer
4-Methoxy-2-nitrobenzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400470-1G OR400470-250MG
APOSOR400470-1GEA 441 EUR
APOSOR400470-1G APOSOR400470-250MG
4-Methoxy-2-nitrobenzyl alcohol
4-Methoxy-2-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₈H₉NO₄
Poids moléculaire: 183.161 g/mol
Point de fusion: 79…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05148477
Numéro CAS: 22996-23-2