Imprimer
4-Bromo-6-methoxy-1H-benzimidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400429-1G OR400429-250MG OR400429-100MG
APOSOR400429-1GEA 0 EUR
APOSOR400429-1G APOSOR400429-250MG APOSOR400429-100MG
4-Bromo-6-methoxy-1H-benzimidazole
4-Bromo-6-methoxy-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₇BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22558067
Numéro CAS: 1360954-62-6