Imprimer
3'-Bromo-4'-iodoacetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(3-Bromo-4-iodophenyl)ethanone
OR400426-1G OR400426-250MG OR400426-5G
APOSOR400426-1GEA 29 EUR
APOSOR400426-1G APOSOR400426-250MG APOSOR400426-5G
3'-Bromo-4'-iodoacetophenone
3'-Bromo-4'-iodoacetophenone
Formule: C₈H₆BrIO
Poids moléculaire: 324.941 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18391610
Numéro CAS: 945907-32-4