Imprimer
2-Bromo-4-cyanobenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400423-1G OR400423-250MG OR400423-5G
APOSOR400423-1GEA 219 EUR
APOSOR400423-1G APOSOR400423-250MG APOSOR400423-5G
2-Bromo-4-cyanobenzoic acid 95%
2-Bromo-4-cyanobenzoic acid
Formule: C₈H₄BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847003
Numéro CAS: 956218-04-5