Imprimer
4-Cyano-2-methoxybenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400419-1G OR400419-250MG
APOSOR400419-1GEA 102 EUR
APOSOR400419-1G APOSOR400419-250MG
4-Cyano-2-methoxybenzoic acid
4-Cyano-2-methoxybenzoic acid
Formule: C₉H₇NO₃
Point de fusion: 178…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11520909
Numéro CAS: 89469-52-3