Imprimer
3-Bromo-4-iodobenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400418-1G OR400418-250MG OR400418-5G
APOSOR400418-1GEA 0 EUR
APOSOR400418-1G APOSOR400418-250MG APOSOR400418-5G
3-Bromo-4-iodobenzaldehyde
3-Bromo-4-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrIO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779023
Numéro CAS: 873387-82-7