Imprimer
4-Amino-3-iodophenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400417-1G OR400417-250MG
APOSOR400417-1GEA 364 EUR
APOSOR400417-1G APOSOR400417-250MG
4-Amino-3-iodophenol
4-Amino-3-iodophenol
Formule: C₆H₆INO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16999396
Numéro CAS: 66416-73-7