Imprimer
4-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400381-1G OR400381-250MG
APOSOR400381-1GEA 0 EUR
APOSOR400381-1G APOSOR400381-250MG
4-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazole 95%
4-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazole
Formule: C₇H₄BrClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22558142
Numéro CAS: 1360902-51-7