Imprimer
5-Chloro-3-iodoisatoic anhydride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Chloro-8-iodo-1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione
OR400378-1G OR400378-250MG OR400378-5G
APOSOR400378-1GEA 232 EUR
APOSOR400378-1G APOSOR400378-250MG APOSOR400378-5G
5-Chloro-3-iodoisatoic anhydride
5-Chloro-3-iodoisatoic anhydride
Formule: C₈H₃ClINO₃
Poids moléculaire: 323.472 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28154805
Numéro CAS: 33115-24-1