Imprimer
Methyl 2-amino-5-cyanobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR400352-1G OR400352-250MG
APOSOR400352-1GEA 104 EUR
APOSOR400352-1G APOSOR400352-250MG
Methyl 2-amino-5-cyanobenzoate
Methyl 2-amino-5-cyanobenzoate
Formule: C₉H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11041293
Numéro CAS: 159847-81-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III