Imprimer

2-Bromo-4-(tert-octyl)phenol

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

OR40033-25G OR40033-5G OR40033-100G
APOSOR40033-25GEA 30.6 EUR
APOSOR40033-25G APOSOR40033-5G APOSOR40033-100G
2-Bromo-4-(tert-octyl)phenol
2-Bromo-4-(tert-octyl)phenol
Formule: C₁₄H₂₁BrO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09907053
Numéro CAS: 57835-35-5

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR