Imprimer
3-Bromo-5-chlorobenzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR400319-25G OR400319-5G
APOSOR400319-25GEA 604 EUR
APOSOR400319-25G APOSOR400319-5G
3-Bromo-5-chlorobenzyl alcohol
3-Bromo-5-chlorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061830
Numéro CAS: 917562-09-5