Imprimer
2-Bromo-5-chloro-3-iodobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400315-1G OR400315-250MG
APOSOR400315-1GEA 560 EUR
APOSOR400315-1G APOSOR400315-250MG
2-Bromo-5-chloro-3-iodobenzoic acid
2-Bromo-5-chloro-3-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrClIO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07780677
Numéro CAS: 501009-09-2