Imprimer
4-(Bromomethyl)-2-chlorobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Carboxy-3-chlorobenzyl bromide, α-Bromo-2-chloro-p-toluic acid
OR400301-1G OR400301-250MG OR400301-5G
APOSOR400301-1GEA 270 EUR
APOSOR400301-1G APOSOR400301-250MG APOSOR400301-5G
4-(Bromomethyl)-2-chlorobenzoic acid
4-(Bromomethyl)-2-chlorobenzoic acid
Formule: C₈H₆BrClO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18378710
Numéro CAS: 290820-38-1
UN: 3261
ADR: 8,III