4-Bromo-7-chloro-1H-benzimidazole 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₄BrClN₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28040523 Numéro CAS: 1360945-34-1 |