7-Bromo-4-chloro-1,3-benzoxazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₃BrClNO Poids moléculaire: 232.462 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28040522 Numéro CAS: 1820707-32-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...