Imprimer
3-Methoxy-4-nitrobenzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR400222-250MG OR400222-1G
APOSOR400222-250MGEA 143 EUR
APOSOR400222-250MG APOSOR400222-1G
3-Methoxy-4-nitrobenzyl bromide
3-Methoxy-4-nitrobenzyl bromide
Formule: C₈H₈BrNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08236862
Numéro CAS: 23145-65-5