Imprimer
4-Iodo-2-nitrophenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400220-1G OR400220-5G OR400220-25G
APOSOR400220-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400220-1G APOSOR400220-5G APOSOR400220-25G
4-Iodo-2-nitrophenol
4-Iodo-2-nitrophenol
Formule: C₆H₄INO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00466297
Numéro CAS: 21784-73-6