Imprimer
3-(Methylsulphonyl)benzyl bromide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(Bromomethyl)-3-(methylsulphonyl)benzene, 3-(Bromomethyl)phenyl methyl sulphone
OR40022-1G OR40022-250MG OR40022-5G
APOSOR40022-1GEA 242 EUR
APOSOR40022-1G APOSOR40022-250MG APOSOR40022-5G
3-(Methylsulphonyl)benzyl bromide 97%
3-(Methylsulphonyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₉BrO₂S
Point de fusion: 72…74 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12025160
Numéro CAS: 82657-76-9
UN: 1759
ADR: 8,III