Imprimer
2-Amino-5-iodophenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Hydroxy-4-iodoaniline
OR400213-1G OR400213-250MG OR400213-5G
APOSOR400213-1GEA 161 EUR
APOSOR400213-1G APOSOR400213-250MG APOSOR400213-5G
2-Amino-5-iodophenol 95%
2-Amino-5-iodophenol
Formule: C₆H₆INO
Point de fusion: 126…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14705905
Numéro CAS: 99968-80-6