Imprimer
3-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Formylphenyl methyl sulphone
OR40021-1G OR40021-5G OR40021-250MG
APOSOR40021-1GEA 43.5 EUR
APOSOR40021-1G APOSOR40021-5G APOSOR40021-250MG
3-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
3-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₈O₃S
Point de fusion: 88,7…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052329
Numéro CAS: 43114-43-8