3-Bromo-5-methylbenzyl bromide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₈Br₂ Point de fusion: 58…60 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18204792 Numéro CAS: 51719-69-8 UN: 3261 ADR: 8,III |