Imprimer
2-Amino-4-iodophenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Hydroxy-5-iodoaniline
OR400203-1G OR400203-250MG OR400203-5G
APOSOR400203-1GEA 163 EUR
APOSOR400203-1G APOSOR400203-250MG APOSOR400203-5G
2-Amino-4-iodophenol 95%
2-Amino-4-iodophenol
Formule: C₆H₆INO
Point de fusion: 139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14705890
Numéro CAS: 99969-17-2